4-Chlorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C27409-25G C27409-5G
SIALC27409-25GEA 54 EUR InStock
SIALC27409-25G SIALC27409-5G
4-Chlorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Siedepunkt: 215
Dichte: 1.16 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008121
CAS-Nummer: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge