α-Chlor-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
191167-10G 191167-50G
SIAL191167-10GEA 60 EUR InStock
SIAL191167-10G SIAL191167-50G
α-Chlor-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 43…46 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007272
CAS-Nummer: 619-23-8
EINECS: 210-586-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge