4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
005706-5G 005706.10G 005706-1G
FLUO005706-5GEA 188 EUR InStock
FLUO005706-5G FLUO005706.10G FLUO005706-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
MDL Number: MFCD01631404
CAS-Nummer: 400-73-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge