Benzylcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B19401-1KG B19401-250G
SIALB19401-1KGEA 106 EUR InStock
SIALB19401-1KG SIALB19401-250G
Benzylcyanid, Sigma-Aldrich®
Benzylcyanid
Formel: (C₆H₅)CH₂CN
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001894
CAS-Nummer: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01133
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge