1-Brom-1-phenylethan ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238104-25G 238104-100G
SIAL238104-25GEA 57.4 EUR InStock
SIAL238104-25G SIAL238104-100G
1-Brom-1-phenylethan ≥97%, Sigma-Aldrich®
1-Brom-1-phenylethan
Formel: C₆H₅CHBrCH₃
Siedepunkt: 94 °C (16 mmHg) (Lit.)
Dichte: 1,356 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flash-Pt: 82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000139
CAS-Nummer: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN: 3334
ADR: 9,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge