3-Acetylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
253839-1G 253839-5G
SIAL253839-1GEA 22.5 EUR InStock
SIAL253839-1G SIAL253839-5G
3-Acetylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Acetylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Siedepunkt: 343
Melting Pt: 172
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00045847
CAS-Nummer: 586-42-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge