2'-Nitroacetophenon ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13208.09 A13208.18
A13208.09EA 52.4 EUR InStock
A13208.09 A13208.18
2'-Nitroacetophenon ≥97%
2'-Nitroacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 577-59-3 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5515 Odour: Characteristic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 158-160°/16mm Beilstein Reference: 1102322 MDL No.: MFCD00007144
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 25…28 °C
Dichte: 1.24
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007144
CAS-Nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge