ω,ω-Diethoxyacetophenon 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
210620050 210621000
ACRO210620050EA 20 EUR InStock
ACRO210620050 ACRO210621000
ω,ω-Diethoxyacetophenon 96%
ω,ω-Diethoxyacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Siedepunkt: 131…134 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,03 g/cm³
Flash-Pt: 128 °C
MDL Number: MFCD00009659
CAS-Nummer: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge