3',5'-Dimethoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021803-5G 021803-25G
FLUO021803-5GEA 411 EUR InStock
FLUO021803-5G FLUO021803-25G
3',5'-Dimethoxyacetophenon
3',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40…41 °C
MDL Number: MFCD00008739
CAS-Nummer: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge