3'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
328103-25G 328103-5G
SIAL328103-25GEA 30.3 EUR InStock
SIAL328103-25G SIAL328103-5G
3'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 296
Melting Pt: 86…88 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002298
CAS-Nummer: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge