3',4'-Dihydroxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002544-1G 002544-5G
FLUO002544-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002544-1G FLUO002544-5G
3',4'-Dihydroxyacetophenon
3',4'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
MDL Number: MFCD00016439
CAS-Nummer: 1197-09-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge