4-Toluoylchlorid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15581.0E A15581.22 A15581.36
A15581.0EEA 364 EUR InStock
A15581.0E A15581.22 A15581.36
4-Toluoylchlorid ≥99%
4-Toluoylchlorid
Purity: 99% CAS No.: 874-60-2 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 82°(179°F) Physical Form: Liquid Density: 1.169 Refractive Index: 1.5530 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Pungent Melting Point: -2° Boiling Point: 225-227° Beilstein Reference: 471492 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000696
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154.6 g/mol
Siedepunkt: 225…227 °C
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.169
Flash-Pt: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000696
CAS-Nummer: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge