4-Pentylbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10248.06 A10248.14 A10248.22
A10248.06EA 53.9 EUR InStock
A10248.06 A10248.14 A10248.22
4-Pentylbenzoylchlorid ≥98%
4-Pentylbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 49763-65-7 Molecular Formula: C12H15ClO Formula Weight: 210.71 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 144-145°/10mm Beilstein Reference: 2207887 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000700
Formel: C₁₂H₁₅ClO
Siedepunkt: 144…145 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,034
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000700
CAS-Nummer: 49763-65-7
EINECS: 256-478-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge