4-Isopropylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268402-25G 268402-5G
SIAL268402-25GEA 125 EUR InStock
SIAL268402-25G SIAL268402-5G
4-Isopropylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylbenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 115…117 °C
Dichte: 1,162 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002564
CAS-Nummer: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge