2,3-Difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005238-5G 005238-10G 005238-1G
FLUO005238-5GEA 51.5 EUR InStock
FLUO005238-5G FLUO005238-10G FLUO005238-1G
2,3-Difluortoluol
2,3-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
MW: 128.12 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631506
CAS-Nummer: 3828-49-7
EINECS: 442-630-2
UN: 2388
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge