3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011013-5G 011013-25G
FLUO011013-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO011013-5G FLUO011013-25G
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
MDL Number: MFCD00151854
CAS-Nummer: 1423-26-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge