(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007697-1G 007697-5G
FLUO007697-1GEA 119 EUR InStock
FLUO007697-1G FLUO007697-5G
(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril
(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
MDL Number: MFCD00083546
CAS-Nummer: 243666-14-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge