(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004850-1G 004850-5G
FLUO004850-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004850-1G FLUO004850-5G
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.2503 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00009971
CAS-Nummer: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge