(2,6-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004852-1G 004852-5G 004852.10G 004852-25G
FLUO004852-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004852-1G FLUO004852-5G FLUO004852.10G FLUO004852-25G
(2,6-Difluorphenyl)acetonitril
(2,6-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (27 mmHg)
Dichte: 1.2811 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009973
CAS-Nummer: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..