(3,4-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004853-5G 004853-25G
FLUO004853-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO004853-5G FLUO004853-25G
(3,4-Difluorphenyl)acetonitril
(3,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Siedepunkt: 110…120 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009974
CAS-Nummer: 658-99-1
EINECS: 211-528-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge