2',3'-Difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004775-5G 004775-1G
FLUO004775-5GEA 78.8 EUR InStock
FLUO004775-5G FLUO004775-1G
2',3'-Difluoracetophenon
2',3'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
MDL Number: MFCD00061274
CAS-Nummer: 18355-80-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge