3',4'-Difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002078-25G 002078-100G
FLUO002078-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO002078-25G FLUO002078-100G
3',4'-Difluoracetophenon
3',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Siedepunkt: 207
Melting Pt: 20
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009891
CAS-Nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge