2',6'-Difluorpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004873-5G 004873-25G
FLUO004873-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004873-5G FLUO004873-25G
2',6'-Difluorpropiophenon
2',6'-Difluorpropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O
MW: 170.16 g/mol
MDL Number: MFCD00015506
CAS-Nummer: 85068-31-1
EINECS: 285-293-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge