3',5'-Difluorpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004875-5G 004875-25G
FLUO004875-5GEA 63.9 EUR InStock
FLUO004875-5G FLUO004875-25G
3',5'-Difluorpropiophenon
3',5'-Difluorpropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O
MDL Number: MFCD00061142
CAS-Nummer: 135306-45-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge