5-Fluor-2-toluoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006280-5G 006280-1G
FLUO006280-5GEA 171 EUR InStock
FLUO006280-5G FLUO006280-1G
5-Fluor-2-toluoylchlorid
5-Fluor-2-toluoylchlorid
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Siedepunkt: 108
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00236681
CAS-Nummer: 21900-39-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge