α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001413-25G 001413-100G
FLUO001413-25GEA 55.4 EUR InStock
FLUO001413-25G FLUO001413-100G
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 188…190 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 1,4035 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000694
CAS-Nummer: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge