2-(Trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007582-10G 007582-50G
FLUO007582-10GEA 48.8 EUR InStock
FLUO007582-10G FLUO007582-50G
2-(Trifluormethyl)benzamid
2-(Trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO
MW: 189.14 g/mol
MDL Number: MFCD00014798
CAS-Nummer: 360-64-5
EINECS: 206-637-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge