4-(Trifluormethyl)benzamid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB01457.250 SPB01457.1
CHMPSPB01457.250EA 0 EUR InStock
CHMPSPB01457.250 MAYBSPB01457.1
4-(Trifluormethyl)benzamid
4-(Trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO
MW: 189.14 g/mol
Melting Pt: 250…251 °C
MDL Number: MFCD00007998
CAS-Nummer: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge