α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF631.5 CFF631.10 006394-1G 006394-5G 006394-25G
CHMPCFF631.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF631.5 CHMPCFF631.10 FLUO006394-1G FLUO006394-5G FLUO006394-25G
α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure
α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
MDL Number: MFCD00040980
CAS-Nummer: 115029-22-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge