α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002046-1G 002046-5G 002046-25G
FLUO002046-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO002046-1G FLUO002046-5G FLUO002046-25G
α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure
α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
MDL Number: MFCD00040981
CAS-Nummer: 32890-94-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge