α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002133-25G 002133-100G 002133-250G
FLUO002133-25GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002133-25G FLUO002133-100G FLUO002133-250G
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 238
Melting Pt: 106
Dichte: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002519
CAS-Nummer: 454-92-2
EINECS: 207-230-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge