α,α,α,4-Tetrafluor-o-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002204-5G 002204-25G
FLUO002204-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002204-5G FLUO002204-25G
α,α,α,4-Tetrafluor-o-toluylsäure
α,α,α,4-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Siedepunkt: 251
Melting Pt: 121…124 °C
MDL Number: MFCD00040982
CAS-Nummer: 141179-72-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge