4-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF803. 013879-5G 013879-25G
CHMPCFF803.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF803. FLUO013879-5G FLUO013879-25G
4-(Trifluormethyl)anthranilsäure
4-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
MDL Number: MFCD00519334
CAS-Nummer: 402-13-1
EINECS: 206-937-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge