5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1251.1 006903-5G 006903-25G
CHMPCFF1251.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF1251.1 FLUO006903-5G FLUO006903-25G
5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235.12 g/mol
MDL Number: MFCD00024509
CAS-Nummer: 328-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge