2-Fluor-6-iodtoluol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13320.POR 013320-25G 013320-5G
CHMPFL13320.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13320.POR FLUO013320-25G FLUO013320-5G
2-Fluor-6-iodtoluol
2-Fluor-6-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
MDL Number: MFCD00142922
CAS-Nummer: 443-85-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge