α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01857.1 SB01857.10
MAYBSB01857.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01857.1 MAYBSB01857.10
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187.12 g/mol
Siedepunkt: 173
Melting Pt: 58…59 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002028
CAS-Nummer: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
UN: 2285
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge