2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01593.1 SB01593EA
MAYBSB01593.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01593.1 MAYBSB01593EA
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.346 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039644
CAS-Nummer: 1743-86-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge