3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002619-25G 002619-10G
FLUO002619-25GEA 359 EUR InStock
FLUO002619-25G FLUO002619-10G
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Siedepunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004806
CAS-Nummer: 1840-19-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge