2,6-Difluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001963-25G 001963-5G
FLUO001963-25GEA 200 EUR InStock
FLUO001963-25G FLUO001963-5G
2,6-Difluorbenzylamin
2,6-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Siedepunkt: 174…177 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010144
CAS-Nummer: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge