3,5-Difluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
004795-1G 004795-5G 004795-10G
FLUO004795-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004795-1G FLUO004795-5G FLUO004795-10G
3,5-Difluorbenzylamin
3,5-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 54 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061244
CAS-Nummer: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge