3,5-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
469351-1G 469351-5G
SIAL469351-1GEA 26 EUR InStock
SIAL469351-1G SIAL469351-5G
3,5-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 54 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061244
CAS-Nummer: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge