2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF629.5 003128-5G 003128-25G
CHMPCFF629.5EA 666 EUR InStock
CHMPCFF629.5 FLUO003128-5G FLUO003128-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 189
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061241
CAS-Nummer: 123973-25-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge