4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003127-100G 003127-25G
FLUO003127-100GEA 133 EUR InStock
FLUO003127-100G FLUO003127-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin
4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 70
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007831
CAS-Nummer: 393-39-5
EINECS: 206-886-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge