4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002682-25G 002682-10G 002682-100G
FLUO002682-25GEA 48.8 EUR InStock
FLUO002682-25G FLUO002682-10G FLUO002682-100G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Melting Pt: 94…95 °C
Dichte: 1.754 g/cm³ (–123.15 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007365
CAS-Nummer: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge