2,3-Difluor-4-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005744-1G 005744-5G
FLUO005744-1GEA 91.2 EUR InStock
FLUO005744-1G FLUO005744-5G
2,3-Difluor-4-methylanisol
2,3-Difluor-4-methylanisol
Formel: C₈H₈F₂O
MW: 158.15 g/mol
MDL Number: MFCD01631321
CAS-Nummer: 261763-32-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge