3-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002125-1G 002125-5G 002125-10G 002125-25G
FLUO002125-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002125-1G FLUO002125-5G FLUO002125-10G FLUO002125-25G
3-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
3-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.14 g/mol
MDL Number: MFCD00061270
CAS-Nummer: 50823-90-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge