4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002175-1G 002175-5G 002175-25G
FLUO002175-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002175-1G FLUO002175-5G FLUO002175-25G
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.14 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036029
CAS-Nummer: 1736-74-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge