2,3-Difluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001862-5G 001862-25G
FLUO001862-5GEA 66.9 EUR InStock
FLUO001862-5G FLUO001862-25G
2,3-Difluorbenzylalkohol
2,3-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010312
CAS-Nummer: 75853-18-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge