3,5-Difluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002114-25G 002114-100G
FLUO002114-25GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002114-25G FLUO002114-100G
3,5-Difluorbenzylalkohol
3,5-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C (9 mmHg)
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010313
CAS-Nummer: 79538-20-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge