2,4,5-Trifluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007500-1G 007500-5G 007500-10G
FLUO007500-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO007500-1G FLUO007500-5G FLUO007500-10G
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
MDL Number: MFCD00061206
CAS-Nummer: 144284-25-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge